Ethyl-3-amino-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD19701-1G BD19701-10G
BLDPBD19701-1GEA 17 EUR InStock
BLDPBD19701-1G BLDPBD19701-10G
Ethyl-3-amino-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride 97%
Ethyl-3-amino-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₁₁ClN₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04038917
CAS-Nummer: 252932-49-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge