(2R)-3-Brom-2-hydroxy-2-methylpropansäure 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD19795-25G BD19795-1G BD19795-10G
BLDPBD19795-25GEA 214 EUR InStock
BLDPBD19795-25G BLDPBD19795-1G BLDPBD19795-10G
(2R)-3-Brom-2-hydroxy-2-methylpropansäure 97%
(2R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₄H₇BrO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09751022
CAS-Nummer: 261904-39-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge