trans-Indole-3-acrylic acid 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD20062-25G BD20062-250MG
BLDPBD20062-25GEA 383 EUR InStock
BLDPBD20062-25G BLDPBD20062-250MG
trans-Indole-3-acrylic acid 95%
trans-Indole-3-acrylic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₁₁H₉NO₂
MW: 187.20 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005633
CAS-Nummer: 29953-71-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge