3-Brom-L-phenylalanin 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD20074-1G BD20074-10G
BLDPBD20074-1GEA 7 EUR InStock
BLDPBD20074-1G BLDPBD20074-10G
3-Brom-L-phenylalanin 98%
3-Brom-L-phenylalanin
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₉H₁₀BrNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659110
CAS-Nummer: 82311-69-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge