N-(2-Hydroxyethyl)phthalimid 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD20595-10G BD20595-500G
BLDPBD20595-10GEA 6 EUR InStock
BLDPBD20595-10G BLDPBD20595-500G
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimid 98%
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₁₀H₉NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005903
CAS-Nummer: 3891-07-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge