Methyl-3-brom-1H-indazol-6-carboxylat 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD209901-5G BD209901-250MG
BLDPBD209901-5GEA 166 EUR InStock
BLDPBD209901-5G BLDPBD209901-250MG
Methyl-3-brom-1H-indazol-6-carboxylat 97%
Methyl-3-brom-1H-indazol-6-carboxylat
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₉H₇BrN₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11499017
CAS-Nummer: 192945-56-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge