(5-Carboxypentyl)triphenylphosphoniumbromid 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD21092-5G BD21092-25G
BLDPBD21092-5GEA 13 EUR InStock
BLDPBD21092-5G BLDPBD21092-25G
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphoniumbromid 97%
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₂₄H₂₆BrO₂P
MW: 457.36 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00055556
CAS-Nummer: 50889-29-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge