1,4-Bis(2-benzoxazolyl)naphthalene 96%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD21094-25G BD21094-1000G
BLDPBD21094-25GEA 15 EUR InStock
BLDPBD21094-25G BLDPBD21094-1000G
1,4-Bis(2-benzoxazolyl)naphthalene 96%
1,4-Bis(2-benzoxazolyl)naphthalene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₂₄H₁₄N₂O₂
MW: 362.39 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00357168
CAS-Nummer: 5089-22-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge