2-Hydroxy-4-methoxybenzonitril 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD212355-25G BD212355-1G
BLDPBD212355-25GEA 537 EUR InStock
BLDPBD212355-25G BLDPBD212355-1G
2-Hydroxy-4-methoxybenzonitril 97%
2-Hydroxy-4-methoxybenzonitril
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₈H₇NO₂
MW: 149.1500 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08567959
CAS-Nummer: 39835-11-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge