3-Fluor-2-nitropyridin 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD21336-25G BD21336-10G
BLDPBD21336-25GEA 165 EUR InStock
BLDPBD21336-25G BLDPBD21336-10G
3-Fluor-2-nitropyridin 98%
3-Fluoro-2-nitropyridine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₅H₃FN₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04114127
CAS-Nummer: 54231-35-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge