(S)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD21500-1G BD21500-250MG BD21500-5G
BLDPBD21500-1GEA 71 EUR InStock
BLDPBD21500-1G BLDPBD21500-250MG BLDPBD21500-5G
(S)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid 98%
(S)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229.3 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01862939
CAS-Nummer: 56502-01-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge