5-Brom-2,4-dimethoxypyrimidin 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD21514-100G BD21514-10G
BLDPBD21514-100GEA 109 EUR InStock
BLDPBD21514-100G BLDPBD21514-10G
5-Brom-2,4-dimethoxypyrimidin 98%
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₆H₇BrN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038016
CAS-Nummer: 56686-16-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge