5,6-Dichlorpicolinsäure 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD215239-25G BD215239-250MG
BLDPBD215239-25GEA 665 EUR InStock
BLDPBD215239-25G BLDPBD215239-250MG
5,6-Dichlorpicolinsäure 98%
5,6-Dichlorpicolinsäure
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185546
CAS-Nummer: 88912-24-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge