2-[4-(Diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoesäure 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD21589-5G BD21589-25G
BLDPBD21589-5GEA 7 EUR InStock
BLDPBD21589-5G BLDPBD21589-25G
2-[4-(Diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoesäure 98%
2-(4-Diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₈H₁₉NO₄
MW: 313.35 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134669
CAS-Nummer: 5809-23-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge