(2S,3S)-(+)-2,3-Butandiol 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD2165-25G BD2165-5G
BLDPBD2165-25GEA 526 EUR InStock
BLDPBD2165-25G BLDPBD2165-5G
(2S,3S)-(+)-2,3-Butandiol 97%
(2S,3S)-(+)-2,3-Butandiol
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Siedepunkt: 179
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063648
CAS-Nummer: 19132-06-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge