2-Bromo-1,3-dimethyl-5-fluorobenzene 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD216873-1G BD216873-100G
BLDPBD216873-1GEA 9 EUR InStock
BLDPBD216873-1G BLDPBD216873-100G
2-Bromo-1,3-dimethyl-5-fluorobenzene 98%
2-Bromo-1,3-dimethyl-5-fluorobenzene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₈H₈BrF
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864702
CAS-Nummer: 14659-58-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge