2,6-Dibromphenol 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD21742-100G BD21742-1000G
BLDPBD21742-100GEA 137 EUR InStock
BLDPBD21742-100G BLDPBD21742-1000G
2,6-Dibromphenol 98%
2,6-Dibromphenol
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₆H₄Br₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002152
CAS-Nummer: 608-33-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge