(S)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD217701-5G BD217701-100MG
BLDPBD217701-5GEA 355 EUR InStock
BLDPBD217701-5G BLDPBD217701-100MG
(S)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride 95%
(S)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₅H₁₂ClNO₂
MW: 153.6073 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12547468
CAS-Nummer: 218594-79-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge