4-Bromo-2,3-dimethylpyridine 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD218291-1G BD218291-250MG
BLDPBD218291-1GEA 81 EUR InStock
BLDPBD218291-1G BLDPBD218291-250MG
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine 98%
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₈BrN
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18253389
CAS-Nummer: 259807-91-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge