cis-4-Aminocyclohexanol hydrochloride 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD218880-5G BD218880-250MG BD218880-1G
BLDPBD218880-5GEA 45 EUR InStock
BLDPBD218880-5G BLDPBD218880-250MG BLDPBD218880-1G
cis-4-Aminocyclohexanol hydrochloride 97%
cis-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₆H₁₄ClNO
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07366531
CAS-Nummer: 56239-26-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge