(S)-tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate hydrochloride 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD220177-100MG BD220177-250MG
BLDPBD220177-100MGEA 29 EUR InStock
BLDPBD220177-100MG BLDPBD220177-250MG
(S)-tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate hydrochloride 95%
(S)-tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate hydrochloride
Formel: C₁₀H₂₁ClN₂O₂
MDL Number: MFCD11101393
CAS-Nummer: 1070968-08-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge