7-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD220740-1G BD220740-100MG
BLDPBD220740-1GEA 343 EUR InStock
BLDPBD220740-1G BLDPBD220740-100MG
7-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one 98%
7-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₉H₈FNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11811768
CAS-Nummer: 4590-52-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge