3-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 96%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD221303-1G BD221303-250MG
BLDPBD221303-1GEA 449 EUR InStock
BLDPBD221303-1G BLDPBD221303-250MG
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 96%
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₆H₄ClF₃N₂
MW: 196.55 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04037237
CAS-Nummer: 886762-09-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge