2-Phenylmorpholine hydrochloride 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD222302-1G BD222302-250MG
BLDPBD222302-1GEA 88 EUR InStock
BLDPBD222302-1G BLDPBD222302-250MG
2-Phenylmorpholine hydrochloride 95%
2-Phenylmorpholine hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₁₀H₁₃NO·ClH
MW: 199.677 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03869024
CAS-Nummer: 23972-42-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge