tert-Butyl (3,3-difluorocyclopentyl)carbamate 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD222499-1G BD222499-250MG
BLDPBD222499-1GEA 748 EUR InStock
BLDPBD222499-1G BLDPBD222499-250MG
tert-Butyl (3,3-difluorocyclopentyl)carbamate 98%
tert-Butyl (3,3-difluorocyclopentyl)carbamate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₁₀H₁₇F₂NO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16657108
CAS-Nummer: 1215071-23-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge