2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine hydrochloride 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD222748-5G BD222748-100MG
BLDPBD222748-5GEA 912 EUR InStock
BLDPBD222748-5G BLDPBD222748-100MG
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine hydrochloride 98%
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₆H₆Cl₃N₃
MW: 226.49 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09835495
CAS-Nummer: 1190927-74-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge