tert-Butyl 3-bromopropanoate 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD223944-5G BD223944-1G
BLDPBD223944-5GEA 66 EUR InStock
BLDPBD223944-5G BLDPBD223944-1G
tert-Butyl 3-bromopropanoate 98%
tert-Butyl 3-bromopropanoate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209.08 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04974087
CAS-Nummer: 55666-43-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge