6-Nitro-1H-indazol 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD22513-500G BD22513-100G BD22513-10G
BLDPBD22513-500GEA 180 EUR InStock
BLDPBD22513-500G BLDPBD22513-100G BLDPBD22513-10G
6-Nitro-1H-indazol 95%
6-Nitro-1H-indazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₇H₅N₃O₂
MW: 163.14 g/mol
Melting Pt: 181
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005695
CAS-Nummer: 7597-18-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge