t-Butyl 1,3-dihydroxypropan-2-ylcarbamate 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD227276-100G BD227276-10G
BLDPBD227276-100GEA 506 EUR InStock
BLDPBD227276-100G BLDPBD227276-10G
t-Butyl 1,3-dihydroxypropan-2-ylcarbamate 97%
t-Butyl 1,3-dihydroxypropan-2-ylcarbamate
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₈H₁₇NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00270213
CAS-Nummer: 125414-41-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge