H-Lys(Fmoc)-OH 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD22829-100G BD22829-25G
BLDPBD22829-100GEA 347 EUR InStock
BLDPBD22829-100G BLDPBD22829-25G
H-Lys(Fmoc)-OH 97%
H-Lys(Fmoc)-OH
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel: C₂₁H₂₄N₂O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038365
CAS-Nummer: 84624-28-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge