2-Methyl-4-(piperidin-1-ylsulfonyl)phenylboronsäure 96%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD230545-100MG BD230545-5G
BLDPBD230545-100MGEA 39 EUR InStock
BLDPBD230545-100MG BLDPBD230545-5G
2-Methyl-4-(piperidin-1-ylsulfonyl)phenylboronsäure 96%
2-Methyl-4-(piperidin-1-ylsulfonyl)phenylboronsäure
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₁₂H₁₈BNO₄S
MW: 283.1500 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13195672
CAS-Nummer: 1217501-52-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge