8-Bromo-7-(2-butyn-1-yl)-3-methylxanthine 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD232385-100G BD232385-10G
BLDPBD232385-100GEA 402 EUR InStock
BLDPBD232385-100G BLDPBD232385-10G
8-Bromo-7-(2-butyn-1-yl)-3-methylxanthine 98%
8-Bromo-7-(2-butyn-1-yl)-3-methylxanthine
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₁₀H₉BrN₄O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22126091
CAS-Nummer: 666816-98-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge