5-(Aminomethyl)-2-chlorpyridin 96%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD23284-5G BD23284-10G
BLDPBD23284-5GEA 40 EUR InStock
BLDPBD23284-5G BLDPBD23284-10G
5-(Aminomethyl)-2-chlorpyridin 96%
5-(Aminomethyl)-2-chlorpyridin
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₆H₇ClN₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00673153
CAS-Nummer: 97004-04-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge