8-Chloro-6-methylquinoline 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD233330-1G BD233330-100MG
BLDPBD233330-1GEA 336 EUR InStock
BLDPBD233330-1G BLDPBD233330-100MG
8-Chloro-6-methylquinoline 98%
8-Chloro-6-methylquinoline
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₀H₈ClN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18411263
CAS-Nummer: 19655-46-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge