Methyl-4-bromoindole-6-carboxylate 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD233697-5G BD233697-10G
BLDPBD233697-5GEA 133 EUR InStock
BLDPBD233697-5G BLDPBD233697-10G
Methyl-4-bromoindole-6-carboxylate 97%
Methyl-4-bromoindole-6-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₀H₈BrNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03867040
CAS-Nummer: 882679-96-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge