7-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD234773-1G BD234773-250MG BD234773-100MG
BLDPBD234773-1GEA 223 EUR InStock
BLDPBD234773-1G BLDPBD234773-250MG BLDPBD234773-100MG
7-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₅IN₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD13177252
CAS-Nummer: 908269-30-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge