4,4'-Biphenyldiboronsäurebis(pinakol)ester 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD236676-10G BD236676-250MG
BLDPBD236676-10GEA 97 EUR InStock
BLDPBD236676-10G BLDPBD236676-250MG
4,4'-Biphenyldiboronsäurebis(pinakol)ester 97%
4,4'-Biphenyldiboronsäurebis(pinakol)ester
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₂₄H₃₂B₂O₄
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08669545
CAS-Nummer: 207611-87-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge