3-(Methylsulphonyl)propyl 4-methylbenzenesulphonate 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD236818-5G BD236818-250MG
BLDPBD236818-5GEA 531 EUR InStock
BLDPBD236818-5G BLDPBD236818-250MG
3-(Methylsulphonyl)propyl 4-methylbenzenesulphonate 98%
3-(Methylsulphonyl)propyl 4-methylbenzenesulphonate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₁H₁₆O₅S₂
MW: 292.37 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22124592
CAS-Nummer: 263400-88-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge