(S)-3-Aminohexan-1-ol hydrochloride 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD238614-5G BD238614-1G
BLDPBD238614-5GEA 560 EUR InStock
BLDPBD238614-5G BLDPBD238614-1G
(S)-3-Aminohexan-1-ol hydrochloride 97%
(S)-3-Aminohexan-1-ol hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₆H₁₆ClNO
MW: 153.65 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23701471
CAS-Nummer: 68889-62-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge