5-Chloropyrimidine-4,6-diol 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD239071-100MG BD239071-1G
BLDPBD239071-100MGEA 11 EUR InStock
BLDPBD239071-100MG BLDPBD239071-1G
5-Chloropyrimidine-4,6-diol 95%
5-Chloropyrimidine-4,6-diol
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₄H₃ClN₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18374057
CAS-Nummer: 1193-56-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge