N-Methoxy-N-methylformamide 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD245265-250MG BD245265-10G
BLDPBD245265-250MGEA 47 EUR InStock
BLDPBD245265-250MG BLDPBD245265-10G
N-Methoxy-N-methylformamide 95%
N-Methoxy-N-methylformamide
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formel: C₃H₇NO₂
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11226240
CAS-Nummer: 32117-82-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..