Methyl 2,4-dichloro-6-methylpyrimidine-5-carboxylate 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD247376-25G BD247376-1G
BLDPBD247376-25GEA 2243 EUR InStock
BLDPBD247376-25G BLDPBD247376-1G
Methyl 2,4-dichloro-6-methylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Methyl 2,4-dichloro-6-methylpyrimidine-5-carboxylate
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₆Cl₂N₂O₂
MW: 221.04 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22572319
CAS-Nummer: 36745-93-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge