4,7-Bis(5-brom-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazol 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD247404-5G BD247404-1G
BLDPBD247404-5GEA 709 EUR InStock
BLDPBD247404-5G BLDPBD247404-1G
4,7-Bis(5-brom-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazol 95%
4,7-Bis(5-brom-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazol
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₄H₆Br₂N₂S₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16619295
CAS-Nummer: 288071-87-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge