2,6-Dibromo-5-chloronicotinic acid 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD248726-250MG BD248726-100MG
BLDPBD248726-250MGEA 148 EUR InStock
BLDPBD248726-250MG BLDPBD248726-100MG
2,6-Dibromo-5-chloronicotinic acid 95%
2,6-Dibromo-5-chloronicotinic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₆H₂Br₂ClNO₂
MW: 315.35 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD26743442
CAS-Nummer: 55304-86-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge