Dimethyl-trans-cyclohexan-1,2-dicarboxylat 96%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD251906-5G BD251906-250MG
BLDPBD251906-5GEA 327 EUR InStock
BLDPBD251906-5G BLDPBD251906-250MG
Dimethyl-trans-cyclohexan-1,2-dicarboxylat 96%
Dimethyl-trans-cyclohexan-1,2-dicarboxylat
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200.2316 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09998658
CAS-Nummer: 3205-35-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge