2,4-Dichlorpyridin 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD2535-10G BD2535-5G
BLDPBD2535-10GEA 11 EUR InStock
BLDPBD2535-10G BLDPBD2535-5G
2,4-Dichlorpyridin 98%
2,4-Dichloropyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₅H₃Cl₂N
MW: 147.99 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00955618
CAS-Nummer: 26452-80-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..