Oxetan-3-yl methanesulphonate 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD255761-5G BD255761-250MG
BLDPBD255761-5GEA 428 EUR InStock
BLDPBD255761-5G BLDPBD255761-250MG
Oxetan-3-yl methanesulphonate 95%
Oxetan-3-yl methanesulphonate
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₄H₈O₄S
MW: 152.169 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18207677
CAS-Nummer: 148430-81-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge