4,7-Dihydroimidazo[4,5-d][1,3]diazepin-8(1H)-one hydrochloride 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD256745-250MG BD256745-50MG
BLDPBD256745-250MGEA 382 EUR InStock
BLDPBD256745-250MG BLDPBD256745-50MG
4,7-Dihydroimidazo[4,5-d][1,3]diazepin-8(1H)-one hydrochloride 95%
4,7-Dihydroimidazo[4,5-d][1,3]diazepin-8(1H)-one hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₆H₇ClN₄O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23105840
CAS-Nummer: 71222-44-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge