1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD258049-5G BD258049-10G
BLDPBD258049-5GEA 79 EUR InStock
BLDPBD258049-5G BLDPBD258049-10G
1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₆H₂BrClF₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00135441
CAS-Nummer: 187929-82-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge