7-Methoxyindoline hydrochloride 95+%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD259327-250MG BD259327-100MG
BLDPBD259327-250MGEA 54 EUR InStock
BLDPBD259327-250MG BLDPBD259327-100MG
7-Methoxyindoline hydrochloride 95+%
7-Methoxyindoline hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₉H₁₂ClNO
MW: 185.65 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11506101
CAS-Nummer: 4770-43-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge